2-Propanethiol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Packaged under argon.
43422.AE 43422.AC 43422.AP
43422.AEEA 40.9 EUR InStock
43422.AE 43422.AC 43422.AP
2-Propanethiol ≥98%
2-Propanethiol
Purity: 98% CAS No.: 75-33-2 Molecular Formula: C3H8S Formula Weight: 76.16 Flash Point: -34° (-29°F) Physical Form: Liquid, Packaged under argon Density: 0.82 Refractive Index: 1.4255 Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Colourless Odour: Stench Melting Point: -131° Boiling Point: 57-60° Beilstein Reference: 605260 UN No.: 2402 MDL No.: MFCD00004863
Formule: C₃H₈S
MW: 76,16 g/mol
Point d'ébullition: 57…60 °C
Point de fusion: –131 °C
Densité: 0.82
Point d'éclair: –34° (–29 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004863
Numéro CAS: 75-33-2
EINECS: 200-861-4
ONU: 2402
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité