Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Propanethiol

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Isopropanethiol

EHERCA16406200EA 70.7 EUR InStock
EHERCA16406200
2-Propanethiol
2-Propanethiol


Formule: C₃H₈S
MW: 76,16 g/mol
Point d'ébullition: 57 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –130 °C
Densité: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004863
Numéro CAS: 75-33-2
ONU: 2402
ADR: 3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité