2-Propanethiol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07532.0100 8.07532.0500 8.07532.9045
8.07532.0100EA 56.3 EUR InStock
8.07532.0100 8.07532.0500 8.07532.9045
2-Propanethiol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2-Propanethiol
Formule: C₃H₈S
MW: 76,16 g/mol
Point d'ébullition: 57 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –130 °C
Densité: 0.81 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004863
Numéro CAS: 75-33-2
EINECS: 200-861-4
ONU: 2402
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point -130 °C
Molar Mass 76.16 g/mol
Boiling Point 51 - 53 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 605 hPa (37 °C)
Flash Point -34 °C
Refractive Index 1.4255 (20 °C, 589 nm)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité