1,10-Décanedithiol 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Decane-1,10-dithiol, 1,10-Dimercaptodecane
L11064.06 L11064.14
L11064.06EA 70.3 EUR InStock
L11064.06 L11064.14
1,10-Décanedithiol 95%
1,10-Décanedithiol
Purity: 95%
CAS No.: 1191-67-9
Molecular Formula: HS(CH2)10SH
Formula Weight: 206.41
Refractive Index: 1.4990
Odour: Stench
Boiling Point: 171-172°/0.5mm
Beilstein Reference: 1738606
UN No.: 3334
MDL No.: MFCD00022095
Formule: C₁₀H₂₂S₂
MW: 206,42 g/mol
Point d'ébullition: 171…172 °C (0.5 mmHg)
Point de fusion: ∼17 °C
Densité: 0.950
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022095
Numéro CAS: 1191-67-9
EINECS: 214-739-3
ONU: 3334
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité