1,2-Ethanedithiol ≥99.0% (par GC) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00795.0100 8.00795.0500
8.00795.0100EA 148 EUR InStock
8.00795.0100 8.00795.0500
1,2-Ethanedithiol ≥99.0% (par GC) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1,2-Ethanedithiol
Formule: C₂H₆S₂
Point d'ébullition: 146…149 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –41 °C
Densité: 1.374 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004892
Numéro CAS: 540-63-6
EINECS: 208-752-3
ONU: 1228
ADR: 3 (6.1),III
Merck Index: 13,03760
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -41 °C
Molar Mass 94.20 g/mol
Boiling Point 146 - 149 °C
Vapor Pressure 5.3 hPa (23 °C)
Flash Point 44 °C
Density 1.12 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité