1,3-Propanedithiol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
A15261.22EA 207 EUR InStock
A15261.22 A15261.06 A15261.14
1,3-Propanedithiol ≥97%
1,3-Propanedithiol
Purity: 97%
CAS No.: 109-80-8
Molecular Formula: HS(CH2)3SH
Formula Weight: 108.23
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.5400
Odour: Stench
Melting Point: -79°
Boiling Point: 168-170°
Solubility: Slightly soluble in water. Miscible with alcohol, ether, chloroform, ether
Beilstein Reference: 1071197
Merck Reference: 14,7801
UN No.: 3334
MDL No.: MFCD00004904
Formule: C₃H₈S₂
MW: 108,23 g/mol
Point d'ébullition: 168…170 °C
Point de fusion: –79 °C
Densité: 1,077
Point d'éclair: 63 °C (145 °F)
Numéro MDL: MFCD00004904
Numéro CAS: 109-80-8
ONU: 3334
ADR: 9,III
Merck Index: 12,07984
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité