1,5-Pentanedithiol 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B25665.14EA 179 EUR InStock
B25665.14 B25665.06
1,5-Pentanedithiol 96%
1,5-Pentanedithiol
Purity: 96%
CAS No.: 928-98-3
Molecular Formula: HS(CH2)5SH
Formula Weight: 136.28
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.5194
Odour: Unpleasant
Melting Point: -72°
Boiling Point: 216-218°
Beilstein Reference: 1732335
UN No.: 3334
MDL No.: MFCD00004908
Formule: C₅H₁₂S₂
MW: 136,28 g/mol
Point d'ébullition: 216…218 °C
Point de fusion: –72 °C
Densité: 1,016
Point d'éclair: 95 °C (203 °F)
Numéro CAS: 928-98-3
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité