1,8-Octanedithiol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO310620050EA 82 EUR InStock
ACRO310620050 ACRO310620010
1,8-Octanedithiol 99%
1,8-Octanedithiol
Formule: C₈H₁₈S₂
MW: 178,36 g/mol
Point d'ébullition: 269…270 °C (760 mmHg)
Densité: 0,96 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003574
Numéro CAS: 1191-62-4
ONU: 3334
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5030 to 1.5050 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité