L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Sodium dodécyle sulfate (SDS), Wasser_1,5 99% Dry weight
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Dodecyl sulphate sodium salt, Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sulphuric acid sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate
A11183.14 A11183.18 A11183.22 A11183.30 A11183.36
A11183.14EA 39.2 EUR InStock
A11183.14 A11183.18 A11183.22 A11183.30 A11183.36
Sodium dodécyle sulfate (SDS), Wasser_1,5 99% Dry weight
Sodium dodécyle sulfate (SDS)
Purity: 99%
CAS No.: 151-21-3
Molecular Formula: CH3(CH2)11OSO3Na
Formula Weight: 288.38
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: ca 206°
Beilstein Reference: 3599286
Merck Reference: 14,8636
UN No.: 2926
MDL No.: MFCD00036175
Denatures and solubilizes proteins for electrophoresis
Formule: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MW: 288.38 g/mol
Point de fusion: ∼206 °C
Densité: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036175
Numéro CAS: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
ONU: 1325
ADR: 4.1 III
Merck Index: 14,8636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité