L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Sodium dodécyle sulfate (SDS) 99, ultrapure_bioreagent, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Synonyms: Dodecyl sulphate sodium salt, Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sulphuric acid sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate
4095-07EA 3812.58 EUR InStock
4095-07 4095-02 4095-04 4095-05
Sodium dodécyle sulfate (SDS) 99, ultrapure_bioreagent, J.T.Baker®
Sodium dodécyle sulfate (SDS)
For electrophoresis and protein solubilization.
  • Lot analysis on label
Formule: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MW: 288.38 g/mol
Point de fusion: 204…207 °C
Densité: 0.40 g/cm³
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036175
Numéro CAS: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
ONU: 2926
ADR: 4.1, 6.1 II
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≥99%
Appearance Passes Test
Assay (as C₁₂H₂₅OSO₃Na) ≥99 %
Absorbance of a 3% w/v Aqueous Solution at 280 nm (1-cm path) ≤0.1
pH of 1% Solution at 25°C 5.0 - 8.0
Chloride (Cl) ≤0.03 %
Nitrogen (N) ≤5 ppm
Phosphate (PO₄) ≤1 ppm
Heavy Metals (as Pb) ≤2 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤1 ppm
DNase Activity (None Detected) Passes Test
RNase Activity Passes Test
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité