Sodium dodécyle sulfate (SDS) ≥98.5%, Gen-Apex pour la biologie moléculaire
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Sodium dodécylsulfateSodium laurylsulfate
33629.266EA 331 EUR InStock
33629.266
Sodium dodécyle sulfate (SDS) ≥98.5%, Gen-Apex pour la biologie moléculaire
Sodium dodécyle sulfate (SDS)
Formule: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MW: 288,38 g/mol
Point de fusion: 204…207 °C
Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 100 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00036175
Numéro CAS: 151-21-3
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
ATTEINDRE: 01-2119489461-32
Merck Index: 13,08710
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/54/91/735491.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated on anhydrous) Min. 98.5 %
Colouration (0,2 mol/l; water) Max. 10 APHA
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Transmittance (230 nm) (3%) Min. 75%
Transmittance (260 nm) (3%) Min. 80%
Transmittance (280 nm) (3%) Min. 90%
Transmittance (320 nm) (3%) Min. 95%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité