L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Sulfate de sodium et d'octyle 99% HPLC
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Octyl sulphate, sodium salt, Octyl sulphuric acid salt
416500250 416501000
ACRO416500250EA 1170 EUR InStock
ACRO416500250 ACRO416501000
Sulfate de sodium et d'octyle 99% HPLC
Sulfate de sodium et d'octyle
Formule: C₈H₁₇NaO₄S
MW: 232.28 g/mol
Point de fusion: 210 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007470
Numéro CAS: 142-31-4
EINECS: 205-535-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 % (105°C) (vacuum/P2O5)
Solubility (25 % in water at 25°C) Clear colorless
UV at 260 nm A: ≤0.03
Titration after Ion exchange 98.5 to 101.5 % (on dry substance)
Chloride (Cl) ≤1000 ppm
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité