L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Sulfate de sodium et d'octyle, powder
Fournisseur: MP Biomedicals
Synonyms: Octyl sulphate, sodium salt, Octyl sulphuric acid salt
0215598025 0215598001 0215598005
ICNA0215598025EA 641 EUR InStock
ICNA0215598025 ICNA0215598001 ICNA0215598005
Sulfate de sodium et d'octyle, powder
Sulfate de sodium et d'octyle
Sodium octyl sulphate is an anionic detergent and ion pairing reagent that is used in HPLC. The anionic sulphonate counterion permits the separation and resolution of positively charged analytes.
Sodium octyl sulphate is an anionic detergent and ion pairing reagent that is used in HPLC. The anionic sulphonate counterion permits the separation and resolution of positively charged analytes.
Easily soluble in water (20 mg/ml).
Formule: C₈H₁₇NaO₄S
MW: 232.28 g/mol
Point de fusion: 181…183 °C
Densité: 1.266 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007470
Numéro CAS: 142-31-4
EINECS: 205-535-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité