Sulfate de sodium et d'octyle, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
75073-10GEA 427 EUR InStock
75073-10G
Sulfate de sodium et d'octyle, Supelco®
Sulfate de sodium et d'octyle
Formule: C₈H₁₇NaO₄S
MW: 232,28 g/mol
Point de fusion: 181…183 °C
Densité: 1,266 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007470
Numéro CAS: 142-31-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité