Sulfate de sodium et de tridécyle 99% may cont. up to ca 2% water and residual solvent
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B22089.06EA 109 EUR InStock
B22089.06 B22089.03 B22089.14
Sulfate de sodium et de tridécyle 99% may cont. up to ca 2% water and residual solvent
Sulfate de sodium et de tridécyle
Purity: 99%
CAS No.: 3026-63-9
Molecular Formula: C13H27NaO4S
Formula Weight: 302.40
Melting Point: 185-189°
MDL No.: MFCD00024993
Formule: C₁₃H₂₇NaO₄S
MW: 302,41 g/mol
Point de fusion: 185…189 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024993
Numéro CAS: 3026-63-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité