n-Décane 99+%, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
111871000 111875000 111870025
ACRO111871000EA 50.8 EUR InStock
ACRO111871000 ACRO111875000 ACRO111870025
n-Décane 99+%, pur
n-Décane
Formule: H₃C(CH₂)₈CH₃
Point d'ébullition: 174 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –30 °C
Densité: 0.735 g/cm³
Point d'éclair: 46 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008954
Numéro CAS: 124-18-5
EINECS: 204-686-4
ONU: 2247
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0e4dead3a7841a2258e8a5b99b880895cd06aa1&vid=209e0ebbe6a38426575fcf5608cf6f2b586e6d5e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4130 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Composition of fatty acids 0.5 to 3.0 % (GC) Lignoceric acid
Acid value ≤0.5 mg KOH/g
Peroxide value ≤5 meq O2/kg
Unsaponifiable matter ≤1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité