n-Décane
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12095000EA 61.4 EUR InStock
EHERC12095000
n-Décane
n-Décane
Formule: H₃C(CH₂)₈CH₃
MW: 142,28 g/mol
Point d'ébullition: 174,1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –30 °C
Densité: 0,73 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 46 °C
Numéro MDL: MFCD00008954
Numéro CAS: 124-18-5
ONU: 2247
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/60/32/736032.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité