n-Docosane 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO158785000EA 366 EUR InStock
ACRO158785000 ACRO158780250 ACRO158781000
n-Docosane 99%
n-Docosane
Formule: H₃C(CH₂)₂₀CH₃
MW: 310,61 g/mol
Point d'ébullition: 369 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 43…46 °C
Densité: 0,77 g/cm³
Point d'éclair: >112 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00009348
Numéro CAS: 629-97-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline solid or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 47 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité