n-Docosane ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A18050.14 A18050.22
A18050.14EA 43.1 EUR InStock
A18050.14 A18050.22
n-Docosane ≥99%
n-Docosane
Purity: 99%
CAS No.: 629-97-0
Molecular Formula: CH3(CH2)20CH3
Formula Weight: 310.61
Flash Point: >110°(230°F)
Refractive Index: 1.4455
Melting Point: 43-46°
Boiling Point: 368-369°
Beilstein Reference: 1702206
MDL No.: MFCD00009348
Formule: H₃C(CH₂)₂₀CH₃
Point d'ébullition: 368…369 °C
Point de fusion: 43…46 °C
Densité: 0.777
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009348
Numéro CAS: 629-97-0
EINECS: 211-121-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité