n-Docosane, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
43942-5GEA 168 EUR InStock
43942-5G 43942-1G
n-Docosane, Supelco®
n-Docosane
Formule: H₃C(CH₂)₂₀CH₃
MW: 310,61 g/mol
Point d'ébullition: 368 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 44 °C
Densité: 0,7944 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00009348
Numéro CAS: 629-97-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité