n-Dodécane 99%, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
117591000 117595000 117592500 117590025 117590100 117590250
ACRO117591000EA 42.1 EUR InStock
ACRO117591000 ACRO117595000 ACRO117592500 ACRO117590025 ACRO117590100 ACRO117590250
n-Dodécane 99%, pur
n-Dodécane
Formule: H₃C(CH₂)₁₀CH₃
Point d'ébullition: 215…217 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –12 °C
Densité: 0.753 g/cm³
Point d'éclair: 71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008969
Numéro CAS: 112-40-3
EINECS: 203-967-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=616d3d75a63f52fbe2a8be1681d9233be6dc0928&vid=3268fe23453ad703df2782bd3c7ba6b939ba00cc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4210 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm (as Pb)
Titrable acid ≤0.0008 meq/g
Insoluble matter ≤0.01 %
Reducing sugars Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité