n-Dodécane ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A14834.0F A14834.AE A14834.AP A14834.PI
A14834.0FEA 495 EUR InStock
A14834.0F A14834.AE A14834.AP A14834.PI
n-Dodécane ≥99%
n-Dodécane
Purity: 99+%
CAS No.: 112-40-3
Molecular Formula: CH3(CH2)10CH3
Formula Weight: 170.34
Flash Point: 71°(159°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.749
Refractive Index: 1.4220
Odour: Petrol-like
Melting Point: -10°
Boiling Point: 215-217°
Beilstein Reference: 1697175
MDL No.: MFCD00008969
Formule: H₃C(CH₂)₁₀CH₃
Point d'ébullition: 215…217 °C
Point de fusion: –10 °C
Densité: 0.749
Point d'éclair: 71 °C (159 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008969
Numéro CAS: 112-40-3
EINECS: 203-967-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=616d3d75a63f52fbe2a8be1681d9233be6dc0928&vid=3268fe23453ad703df2782bd3c7ba6b939ba00cc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité