n-Dodécane
Fournisseur: Mettler - Toledo
METN51338012EA 313 EUR InStock
METN51338012 METT51338012
n-Dodécane
n-Dodécane
Formule: H₃C(CH₂)₁₀CH₃
MW: 170,34 g/mol
Point d'ébullition: 216 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –9,6 °C
Densité: 0,7487 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 74 °C
Numéro MDL: MFCD00008969
Numéro CAS: 112-40-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/61/736161.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité