n-Dotriacontane 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
117690250 117690050 117691000
ACRO117690250EA 124 EUR InStock
ACRO117690250 ACRO117690050 ACRO117691000
n-Dotriacontane 97%
n-Dotriacontane
Formule: H₃C(CH₂)₃₀CH₃
MW: 450,88 g/mol
Point d'ébullition: 467 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 67…72 °C
Densité: 0,7798 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 247 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009411
Numéro CAS: 544-85-4
EINECS: 208-881-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light grey Glistening flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 72 °C
GC ≥96.0 %
Clarity of alcohol solution Passes test
Specific optical rotation +52.0° to +62.0° (20 °C, 589 nm) (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité