n-Dotriacontane ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A17480.06 A17480.14
A17480.06EA 45.5 EUR InStock
A17480.06 A17480.14
n-Dotriacontane ≥98%
n-Dotriacontane
Purity: 98%
CAS No.: 544-85-4
Molecular Formula: CH3(CH2)30CH3
Formula Weight: 450.88
Melting Point: 68-71°
Boiling Point: 300-310°
MDL No.: MFCD00009411
Formule: H₃C(CH₂)₃₀CH₃
MW: 450,88 g/mol
Point d'ébullition: 300…310 °C
Point de fusion: 68…71 °C
Densité: 0.812
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009411
Numéro CAS: 544-85-4
EINECS: 208-881-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité