n-Eicosane 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
204370020 204371000 204375000
ACRO204370020EA 25 EUR InStock
ACRO204370020 ACRO204371000 ACRO204375000
n-Eicosane 99%
n-Eicosane
Formule: H₃C(CH₂)₁₈CH₃
Point d'ébullition: 220 °C (30 mmHg)
Point de fusion: 36…38 °C
Densité: 0.7886 g/cm³
Point d'éclair: >112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009344
Numéro CAS: 112-95-8
EINECS: 204-018-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Transparent white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 38 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité