n-Eicosane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.20547.0050EA 61.8 EUR InStock
8.20547.0050 8.20547.9999
n-Eicosane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
n-Eicosane
Formule: H₃C(CH₂)₁₈CH₃
MW: 282,55 g/mol
Point d'ébullition: 342,7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 34…37 °C
Densité: 0,932 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00009344
Numéro CAS: 112-95-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 34 - 37 °C
Molar Mass 282.55 g/mol
Boiling Point 204 - 206 °C (20 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (20 °C)
Flash Point 176 °C
Density 0.79 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité