n-Eicosane
Fournisseur: Molekula
MOLE45515231-5GEA 0 EUR InStock
MOLE45515231-5G
n-Eicosane
n-Eicosane
Formule: H₃C(CH₂)₁₈CH₃
MW: 282,55 g/mol
Point d'ébullition: 342,7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 34…37 °C
Densité: 0,932 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00009344
Numéro CAS: 112-95-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité