n-Heptacosane ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L07796.MDEA 53.2 EUR InStock
L07796.MD L07796.03
n-Heptacosane ≥97%
n-Heptacosane
Purity: 97%
CAS No.: 593-49-7
Molecular Formula: CH3(CH2)25CH3
Formula Weight: 380.74
Flash Point: 120°(248°F)
Melting Point: 57-60°
Boiling Point: 270°/15mm
Beilstein Reference: 1706242
MDL No.: MFCD00009862
Formule: H₃C(CH₂)₂₅CH₃
MW: 380,74 g/mol
Point d'ébullition: 270 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 57…60 °C
Densité: 0,7796 g/cm³ (60 °C)
Point d'éclair: 120 °C (248 °F)
Numéro MDL: MFCD00009862
Numéro CAS: 593-49-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité