n-Heptacosane
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14122300EA 134 EUR InStock
EHERC14122300
n-Heptacosane
n-Heptacosane
Formule: H₃C(CH₂)₂₅CH₃
MW: 380,74 g/mol
Point d'ébullition: 442 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 59,5 °C
Densité: 0,7796 g/cm³ (60 °C)
Numéro MDL: MFCD00009862
Numéro CAS: 593-49-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité