n-Heptadécane ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
31551.14 31551.22 31551.36
31551.14EA 48.7 EUR InStock
31551.14 31551.22 31551.36
n-Heptadécane ≥99%
n-Heptadécane
Purity: 99%
CAS No.: 629-78-7
Molecular Formula: CH3(CH2)15CH3
Formula Weight: 240.48
Physical Form: Low melting solid
Density: 0.778
Refractive Index: 1.4369
Melting Point: 22°
Boiling Point: 302°
MDL No.: MFCD00009002
Formule: H₃C(CH₂)₁₅CH₃
Point d'ébullition: 302 °C
Point de fusion: 22 °C
Densité: 0.778
Point d'éclair: 148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009002
Numéro CAS: 629-78-7
EINECS: 211-108-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité