n-Heptadécane ≥99.5%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
44514.03EA 25.3 EUR InStock
44514.03
n-Heptadécane ≥99.5%
n-Heptadécane
Purity: 99.5%
CAS No.: 629-78-7
Molecular Formula: CH3(CH2)15CH3
Formula Weight: 240.48
Physical Form: Crystalline
Density: 0.7783
Refractive Index: 1.4369
Melting Point: 22°
Boiling Point: 302°
MDL No.: MFCD00009002
Formule: H₃C(CH₂)₁₅CH₃
MW: 240,47 g/mol
Point d'ébullition: 302 °C
Point de fusion: 22 °C
Densité: 0,7783
Point d'éclair: 148 °C
Numéro MDL: MFCD00009002
Numéro CAS: 629-78-7
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité