n-Heptadécane
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14122500EA 67 EUR InStock
EHERC14122500
n-Heptadécane
n-Heptadécane
Formule: H₃C(CH₂)₁₅CH₃
MW: 240,47 g/mol
Point d'ébullition: 302,1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 21,2 °C
Densité: 0,7783 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 148 °C
Numéro MDL: MFCD00009002
Numéro CAS: 629-78-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité