n-Heptane, extra sec sur tamis moléculaire 99+%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
364361000 364360010 364360025
364361000.EA 35.5 EUR InStock
364361000. 364360010. 364360025.
n-Heptane, extra sec sur tamis moléculaire 99+%, AcroSeal®
n-Heptane
Formule: H₃C(CH₂)₅CH₃
Point d'ébullition: 98 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –91 °C
Densité: 0.683 g/cm³
Point d'éclair: –4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009544
Numéro CAS: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
ONU: 1206
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=469760db048f80987a6c4efd67780a72a51e3c4f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité