n-Heptane ∼ 99% (n-heptane) pour HPLC
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: high purity solvents
364970010 364970025
ACRO364970010EA 131 EUR InStock
ACRO364970010 ACRO364970025
n-Heptane ∼ 99% (n-heptane) pour HPLC
n-Heptane
Formule: H₃C(CH₂)₅CH₃
MW: 100,20 g/mol
Point d'ébullition: 98.4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –91 °C
Densité: 0.683 g/cm³
Point d'éclair: –4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009544
Numéro CAS: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
ONU: 1206
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.01 %
GC ≥99 %
UV at 230 nm A: ≤0.02
Residue after evaporation ≤5 ppm
Acidity ≤0.00015 meq/g
Filtered to 0.2 micrometer Filtered
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité