L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
n-Heptane 99.5% analysis_for
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: high purity solvents
389170010 389170025 389170050 389170251
389170010.EA 95 EUR InStock
389170010. 389170025. 389170050. 389170251.
n-Heptane 99.5% analysis_for
n-Heptane
Formule: H₃C(CH₂)₅CH₃
MW: 100.20 g/mol
Point d'ébullition: 98 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –91 °C
Densité: 0.683 g/cm³
Point d'éclair: –4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009544
Numéro CAS: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
ONU: 1206
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.02 % (K.F.)
GC ≥99.4 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.0001 meq/g
Substance darkened by H2SO4 ≤10 APHA
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.02 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.05 ppm
Potassium (K) ≤0.1 ppm
Sodium (Na) ≤0.5 ppm
Zinc (Zn) ≤0.2 ppm
Total phosphorus (P) ≤0.1 ppm
Total silicon (Si) ≤0.05 ppm
Total sulfur (S) ≤0.001 %
Bromine number ≤0.5
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité