n-Heptane 99+% pour HPLC
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: high purity solvents
22911.AK 22911.K2
22911.AKEA 52.5 EUR InStock
22911.AK 22911.K2
n-Heptane 99+% pour HPLC
n-Heptane
Purity: 99+% CAS No.: 142-82-5 Molecular Formula: C7H16 Formula Weight: 100.21 Flash Point: -4°(24°F) Physical Form: Liquid Density: 0.684 Refractive Index: 1.3877 Appearance: Colourless Odour: Petroleum-like Melting Point: -91° Boiling Point: 97-99° Beilstein Reference: 1730763 Merck Reference: 14,4659 UN No.: 1206 MDL No.: MFCD00009544
Formule: H₃C(CH₂)₅CH₃
MW: 100,20 g/mol
Point d'ébullition: 97…99 °C
Point de fusion: –91 °C
Densité: 0.684
Point d'éclair: –4 °C (24 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009544
Numéro CAS: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
ONU: 1206
ADR: 3,II
Merck Index: 14,4659
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité