n-Heptane
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14126000EA 61.4 EUR InStock
EHERC14126000
n-Heptane
n-Heptane
Formule: H₃C(CH₂)₅CH₃
MW: 100,20 g/mol
Point d'ébullition: 98,4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –90,6 °C
Densité: 0,6838 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –4 °C
Numéro MDL: MFCD00009544
Numéro CAS: 142-82-5
ONU: 1206
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04679
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/64/15/736415.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité