n-Heptane fraction ≥99% (isomère-n, GC), Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur.
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
32004-7L 32004-18L-R 32004-45L-R 32004-2.5L
32004-7LEA 384 EUR InStock
32004-7L HONC32004-18L-R HONC32004-45L-R 32004-2.5L
n-Heptane fraction ≥99% (isomère-n, GC), Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur.
n-Heptane
Formule: H₃C(CH₂)₅CH₃
Point d'ébullition: 98.2…98.4 °C (1.000 hPa)
Point de fusion: –90.5 °C
Densité: 0.69 g/cm³ (15 °C)
Point d'éclair: 6.7 %(V)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009544
Numéro CAS: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
ONU: 1206
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=469760db048f80987a6c4efd67780a72a51e3c4f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay n-Heptane (GC) Min. 99 %
Boiling range 97 - 98 °C
Density (D 20/4) 0.683 - 0.685
Refractive index (n 20/D) 1.3870 - 1.3880
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.0005 %
Aluminium (Al) Max. 0.00005 %
Boron (B) Max. 0.000002 %
Barium (Ba) Max. 0.00001 %
Calcium (Ca) Max. 0.00005 %
Cadmium (Cd) Max. 0.000005 %
Cobalt (Co) Max. 0.000002 %
Chromium (Cr) Max. 0.000002 %
Copper (Cu) Max. 0.000002 %
Iron (Fe) Max. 0.00001 %
Magnesium (Mg) Max. 0.00001 %
Manganese (Mn) Max. 0.000002 %
Nickel (Ni) Max. 0.000002 %
Lead (Pb) Max. 0.00001 %
Tin (Sn) Max. 0.00001 %
Zinc (Zn) Max. 0.00001 %
S-compounds (as S) Max. 0.005 %
Reaction against H₂SO₄ complying
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité