n-Heptane ≥99% (par GC), CHROMASOLV™ pour analyse des résidus de pesticides, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: high purity solvents
34495-7L 34495-1L 34495-2.5L 34495-4X2.5L
34495-7LEA 788 EUR InStock
34495-7L 34495-1L 34495-2.5L 34495-4X2.5L
n-Heptane ≥99% (par GC), CHROMASOLV™ pour analyse des résidus de pesticides, Riedel-de Haën™
n-Heptane
  • For gas chromatography (GC)
  • Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
  • Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
Formule: H₃C(CH₂)₅CH₃
MW: 100,20 g/mol
Point d'ébullition: 98.2-98.4 °C (1.000 hPa)
Point de fusion: -90.5 °C
Densité: 0.69 g/cm³ (15 °C)
Point d'éclair: 6.7 %(V)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009544
Numéro CAS: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
ONU: 1206
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 99 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Suitability for residue analysis Max. 5 ng/l
Autoignition Temperature 433 °F
Refractive Index n20/D 1.387 (lit.)
Determination of P/N ≤5 ng/L
Vapor Pressure 83 mmHg ( 37.7 °C)
Explosion Limit 7 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité