n-Heptane
Fournisseur: Roth Carl
Danger
Synonyms: high purity solvents
8654.1 8654.2 8654.3
ROTH8654.1EA 41.9 EUR InStock
ROTH8654.1 ROTH8654.2 ROTH8654.3
n-Heptane
n-Heptane
Formule: H₃C(CH₂)₅CH₃
MW: 100,20 g/mol
Point d'ébullition: 98.4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –90.6 °C
Densité: 0.6838 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009544
Numéro CAS: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
ONU: 1206
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité