n-Hexacosane 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO221220010EA 27.6 EUR InStock
ACRO221220010 ACRO221220050
n-Hexacosane 99%
n-Hexacosane
Formule: H₃C(CH₂)₂₄CH₃
MW: 366,71 g/mol
Point d'ébullition: 420 °C
Point de fusion: 56…59 °C
Densité: 0,8 g/cm³
Point d'éclair: 215 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00009354
Numéro CAS: 630-01-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 59 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité