n-Hexacosane, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: N-hexacosane
M-Clarity™ quality level = MQ100
52183-1G 52183-250MG
52183-1GEA 151 EUR InStock
52183-1G 52183-250MG
n-Hexacosane, Supelco®
n-Hexacosane
Formule: H₃C(CH₂)₂₄CH₃
MW: 366,71 g/mol
Point d'ébullition: 412.2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 56…59 °C
Densité: 0.804 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009354
Numéro CAS: 630-01-3
EINECS: 211-124-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec0fc9961cce69c08f514a2cad4ea2dc785dc967&vid=d098f96663d77496576f54cc2e20bf863284bdcf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité