n-Hexadécane, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
52209-5MLEA 63.3 EUR InStock
52209-5ML 52209-25ML
n-Hexadécane, Supelco®
n-Hexadécane
Formule: H₃C(CH₂)₁₄CH₃
MW: 226,45 g/mol
Point d'ébullition: 287 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 18 °C
Densité: 0,77331 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 135 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00008998
Numéro CAS: 544-76-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/60/86/26836086.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité