n-Hexane, extra sec 96+%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
326921000 326920010 326920025
326921000.EA 31 EUR InStock
326921000. 326920010. 326920025.
n-Hexane, extra sec 96+%, AcroSeal®
n-Hexane
Formule: H₃C(CH₂)₄CH₃
Point d'ébullition: 69 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –95 °C
Densité: 0.659 g/cm³
Point d'éclair: –22 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009520
Numéro CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
ONU: 1208
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=30437485f1e4097fd3106a79624a2ac0ac54345f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.002 %
GC ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Filt.over 0.2 micron PFTE Filtered
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité