Hexane (mélange d'isomères) 99% ACS pour la spectroscopie
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO411555000EA 49.8 EUR InStock
ACRO411555000 ACRO411550025
Hexane (mélange d'isomères) 99% ACS pour la spectroscopie
Hexane (mélange d'isomères)
Formule: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86,18 g/mol
Point d'ébullition: 69 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95 °C
Densité: 0,659 g/cm³
Point d'éclair: –22 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD02179311
Numéro CAS: 92112-69-1
ONU: 1208
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04712
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/68/16640568.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
GC ≥98.5 % Sum of 5 isomers + total Hexanes + Methylcyclopentane
UV at 400 nm A: ≤0.01
UV at 280 nm A: ≤0.01
UV at 250 nm A: ≤0.02
UV at 240 nm A: ≤0.04
UV at 230 nm A: ≤0.10
UV at 220 nm A: ≤0.20
UV at 210 nm A: ≤0.30
UV at 195 nm A: ≤1.0
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Sulfur compounds (as S) ≤0.005 %
Water soluble titr. acid ≤0.0003 meq/g
Thiophene passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité