n-Hexane ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
L09938.AD L09938.AK L09938.AU
L09938.ADEA 28.5 EUR InStock
L09938.AD L09938.AK L09938.AU
n-Hexane ≥99%
n-Hexane
Purity: 99% CAS No.: 110-54-3 Molecular Formula: CH3(CH2)4CH3 Formula Weight: 86.18 Flash Point: -23°(-9°F) Refractive Index: 1.3750 Odour: Weak, characteristic Melting Point: -95° Boiling Point: 69° Beilstein Reference: 1730733 Merck Reference: 14,4694 UN No.: 1208 MDL No.: MFCD00009520
Formule: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86,18 g/mol
Point d'ébullition: 69 °C
Point de fusion: –95 °C
Densité: 0.659
Point d'éclair: –23 °C (–9 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009520
Numéro CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
ONU: 1208
ADR: 3,II
Merck Index: 14,4694
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité