Hexane (mélange d'isomères) ≥99.5% (par GC, corrigé de la teneur en eau) (n-hexane ≥95%), ULTRA RESI-ANALYZED® pour analyse des résidus organiques, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Packaged under inert gas.
9262.1000EA 124.52 EUR InStock
9262.1000 9262.2500 9262-03
Hexane (mélange d'isomères) ≥99.5% (par GC, corrigé de la teneur en eau) (n-hexane ≥95%), ULTRA RESI-ANALYZED® pour analyse des résidus organiques, J.T.Baker®
Hexane (mélange d'isomères)
Formule: H₃C(CH₂)₄CH₃
Point d'ébullition: 69 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –94.3 °C
Densité: 0.659 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –23 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179311
Numéro CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
ONU: 1208
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c38497992e162315d0f3563bfcd3dc478422095&vid=7880d919bf16a88cca44241139a2be8054e77804&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 5
FID-Sensitive Impurities (as 2-Octanol) Single Impurity Peak (ng/mL) ≤ 5
ECD Sensitive Impurities (as Heptachlor Epoxide) Single Peak (pg/mL) ≤ 10
ECD-Sensitive Impurities (as Ethylene Dibromide) - Single Impurity Peak (ng/mL) ≤ 5
Assay (Total Saturated C₆ Isomers) (by GC, corrected for water) ≥ 99.5 %
Assay (as n-Hexane) (by GC, corrected for water) ≥ 95 %
Color (APHA) ≤ 10
Residue after Evaporation ≤ 1.0 ppm
Substances Darkened by H₂SO₄ Passes Test
Water (by KF, coulometric) ≤ 0.05 %
MEETS SPECIFICATIONS WITHIN THE EXPIRATION PERIOD
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité