n-Hexane ≥99.0%, SPECTRONORM® pour la spectroscopie
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
140096EEA 297 EUR InStock
140096E 140095D
n-Hexane ≥99.0%, SPECTRONORM® pour la spectroscopie
n-Hexane
SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.
  • Meets the requirements of "Specific use spectroscopy" according Reag. Ph.Eur.
Formule: H₃C(CH₂)₄CH₃
Point d'ébullition: 69 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –94,3 °C
Densité: 0.659 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –22 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009520
Numéro CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
ONU: 1208
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119480412-44
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=30437485f1e4097fd3106a79624a2ac0ac54345f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) ≥ 99.0 %
Acidity ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity ≤ 0.0002 meq/g
Colouration ≤ 10 APHA
Evaporation residue ≤ 2 ppm
Water ≤ 50 ppm
Absorbance (195 nm) ≤ 1.00
Absorbance (210 nm) ≤ 0.22
Absorbance (217 nm) ≤ 0.10
Absorbance (225 nm) ≤ 0.05
Absorbance (from 245 nm) ≤ 0.01
Transmittance (195 nm) ≥ 10 %
Transmittance (210 nm) ≥ 60 %
Transmittance (217 nm) ≥ 80 %
Transmittance (225 nm) ≥ 90 %
Transmittance (from 245 nm) ≥ 98 %
Fluorescence (as quinine) (254 nm) ≤ 1.0 ppb
Fluorescence (as quinine) (365 nm) ≤ 1.0 ppb
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité