Papiers filtre en terre de diatomées, grade 470
Fournisseur: Sartorius
FT-4-606-185 FT-4-606-150 FT-4-606-125 FT-4-606-320 FT-4-606-240
SARTFT-4-606-185EA 146 EUR InStock
SARTFT-4-606-185 SARTFT-4-606-150 SARTFT-4-606-125 SARTFT-4-606-320 SARTFT-4-606-240
Papiers filtre en terre de diatomées, grade 470
Filtres Papiers filtre Papiers filtres qualitatifs
Grade 470 papers are made of cellulose and diatomaceous earth and offer a much better separating capability than pure cellulose papers at the same rate of filtration.
  • Quickly retain the finest particles at high flow rates
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité